Principaux documents
CH4H8C2C85A4
ChemBridge Corporation
cis-hexahydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrole 1,1-dioxide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(3aR,6aR)-hexahydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrole 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-5-3-7-4-6(5)10;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m1./s1
Clé InChI
HBCCGYYXTOICAJ-IBTYICNHSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110239
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110239_sds.pdf