Principaux documents
CH4H8C2C859D
ChemBridge Corporation
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.ClH/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,8H,4,7,11-12H2;1H
Clé InChI
GKMGUWIMTFAVNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4059893
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4059893_sds.pdf