Principaux documents
CH4H049BEF68
ChemBridge Corporation
1,4-dioxepan-6-ylmethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dioxepan-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c7-3-6-4-8-1-2-9-5-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
GASNYJSTLHYBCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019740
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019740_sds.pdf