Principaux documents
CH4509506672
ChemBridge Corporation
5-aminocyclooctanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Iupac Name
5-aminocyclooctan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-7-3-1-5-8(10)6-2-4-7;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H
Clé InChI
LVJMZWJBLNEMJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108221_sds.pdf