Key Documents
CH4491478822
ChemBridge Corporation
[cis-3-(benzyloxy)cyclobutyl]acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((1s,3r)-3-(benzyloxy)cyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c14-7-6-12-8-13(9-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6,8-10H2/t12-,13+
Clé InChI
KDHCQHWJIJPVQW-BETUJISGSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4091237
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4091237_sds.pdf