Principaux documents
CH4454669645
ChemBridge Corporation
6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decan-8-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.ClH/c10-6-3-11-7(5-9-6)1-2-8-4-7;/h8H,1-5H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
GTYOJHALNHXNPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4078712
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4078712_sds.pdf