Principaux documents
CH4445001627
ChemBridge Corporation
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
FKELTSTWLHPFMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044370
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044370_sds.pdf