Documents
CH4445001613
ChemBridge Corporation
tert-butyl rel-(1R,2S,6R,7S)-4,10-diazatricyclo[5.2.1.0~2,6~]decane-10-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.79
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3aR,4S,7R,7aS)-octahydro-1H-4,7-epiminoisoindole-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H22N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)9-7-14-6-8(9)10;/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,9+,10-,11+;
Clé InChI
QTYQKJYMWUVRFQ-NIQYDHDSSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4039359
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039359_sds.pdf