Principaux documents
CH4424852224
ChemBridge Corporation
2-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-9(2)7-11-8-10-5-3-4-6-12-10;/h3-6,9,11H,7-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JSLMFGLUOGFZDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071496
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071496_sds.pdf