Key Documents
CH4424852201
ChemBridge Corporation
[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]ethylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)-N-ethylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c1-2-12-7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6,12H,2,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
GWDNUCCVUAAXQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071304
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071304_sds.pdf