Principaux documents
CH4424852048
ChemBridge Corporation
(3-pyridinylmethyl)(3-thienylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.76
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-pyridinylmethyl)(3-thienyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-10(6-12-4-1)7-13-8-11-3-5-14-9-11;/h1-6,9,13H,7-8H2;1H
Clé InChI
UWANKFAEAGZYLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037878
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037878_sds.pdf