Principaux documents
CH4424851999
ChemBridge Corporation
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.8
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c17-13-14-6-4-7-15(12-14)18-11-5-10-16-8-2-1-3-9-16;/h4,6-7,12-13H,1-3,5,8-11H2;1H
Clé InChI
JINCPXDYIPDOTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7727528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7727528_sds.pdf