Principaux documents
CH4424851221
ChemBridge Corporation
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.1
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO.ClH/c10-8-1-2-9-7(5-8)6-11-3-4-12-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
ZUROSDIVHGLHRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102538
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102538_sds.pdf