Principaux documents
CH4424851217
ChemBridge Corporation
[1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2S.2ClH/c1-5(9-4)8-6(2)11-7(3)10-8;;/h5,9H,1-4H3;2*1H
Clé InChI
PTDFIVFSTWDCFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102469
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102469_sds.pdf