Principaux documents
CH4424847657
ChemBridge Corporation
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c11-10-4-2-1-3-8(10)7-13-9-5-12-6-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
Clé InChI
HBBGKVZKHKFSDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040241
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040241_sds.pdf