Principaux documents
CH4424847616
ChemBridge Corporation
4-(4-piperidinyloxy)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.72
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(piperidin-4-yloxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-12(15)9-1-3-10(4-2-9)16-11-5-7-13-8-6-11;/h1-4,11,13H,5-8H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
NHTKIPKHDVKBJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4039677
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039677_sds.pdf