Principaux documents
CH4424847240
ChemBridge Corporation
[3-methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzyl]amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.75
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[3-methyl-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-10-8-11(9-13)4-5-12(10)14-6-2-3-7-14;/h4-5,8H,2-3,6-7,9,13H2,1H3;1H
Clé InChI
HLVVYKCLGVLLAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033180
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033180_sds.pdf