Key Documents
CH4424847120
ChemBridge Corporation
3-amino-N,N,2-trimethylbenzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N,N,2-trimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-8(10(13)12(2)3)5-4-6-9(7)11;/h4-6H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
WITPJOZTGZZYAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031557
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031557_sds.pdf