Principaux documents
CH4424847039
ChemBridge Corporation
tert-butyl [trans-3-aminocyclohexyl]carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.77
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((1R,3R)-3-aminocyclohexyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-5-8(12)7-9;/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H/t8-,9-;/m1./s1
Clé InChI
LLEANKHCIRWNRG-VTLYIQCISA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037528_sds.pdf