Principaux documents
CH4424846853
ChemBridge Corporation
N~1~-(4-bromo-2-fluorophenyl)glycinamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O.ClH/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)12-8(13)4-11;/h1-3H,4,11H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
XOCYKITZFXRANF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029071
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029071_sds.pdf