Key Documents
CH4424846571
ChemBridge Corporation
[(1-tert-butyl-3-pyrrolidinyl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-tert-butyl-3-pyrrolidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-9(2,3)11-5-4-8(6-10)7-11;;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
IGTPHRKUKYCSMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026438
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026438_sds.pdf