Key Documents
CH4424846458
ChemBridge Corporation
2-ethoxybutanohydrazide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxybutanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-3-5(10-4-2)6(9)8-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
REKRCTCXSFTMRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024080
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024080_sds.pdf