Principaux documents
CH4424846060
ChemBridge Corporation
[2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4.ClH/c1-5(2-6)9-4-7-3-8-9;/h3-5H,2,6H2,1H3;1H
Clé InChI
VDULIFWVCHLVES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014565
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014565_sds.pdf