Principaux documents
CH4424845377
ChemBridge Corporation
3-[(4-chlorobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(4-chlorobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c11-10-4-2-9(3-5-10)8-12-6-1-7-13;/h2-5,12-13H,1,6-8H2;1H
Clé InChI
FSIXTFKQYPGUQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004366_sds.pdf