Principaux documents
CH4424845347
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-2-piperazinone trifluoroacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2-piperazinone trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H18N2O.C2HF3O2/c13-10-8-11-6-7-12(10)9-4-2-1-3-5-9;3-2(4,5)1(6)7/h9,11H,1-8H2;(H,6,7)
Clé InChI
HNJUYEPXNUKGJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
CF3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004207
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004207_sds.pdf