Principaux documents
CH4424845077
ChemBridge Corporation
1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C19H21NO2.H2O/c21-18(22)19(17-9-5-2-6-10-17)11-13-20(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16;/h1-10H,11-15H2,(H,21,22);1H2
Clé InChI
GHXYMEKYDWLYGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002070
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002070_sds.pdf