Principaux documents
CH4415172833
ChemBridge Corporation
(1,4,5,6,7,8-hexahydrocyclohepta[c]pyrazol-3-ylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4,5,6,7,8-hexahydrocyclohepta[c]pyrazol-3-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c10-6-9-7-4-2-1-3-5-8(7)11-12-9;/h1-6,10H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
DHIRLXGRCPCWTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087802
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087802_sds.pdf