Principaux documents
CH4407083292
ChemBridge Corporation
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(4-6)5-8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
HQJKUNRJYXEACL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4076035
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4076035_sds.pdf