Key Documents
CH4388365942
ChemBridge Corporation
N-(2-chloro-3-pyridinyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.6
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-chloro-3-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-5(11)10-6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KWZIDENWDCKKPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070591
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070591_sds.pdf