Principaux documents
CH4358855910
ChemBridge Corporation
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-9-6(2-4-7)3-5-8-9/h3,5H,2,4,7H2,1H3
Clé InChI
UGBXFYZRZQPHFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045441
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045441_sds.pdf