Principaux documents
CH4321848792
ChemBridge Corporation
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(3-5-9-4-1)10-6-7-11-8/h9H,1-7H2
Clé InChI
FBZXTZIKSOUPGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037749
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037749_sds.pdf