Principaux documents
CH4321848740
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-8-methylquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-8-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-7-3-2-4-8-9(13-11)5-6-12-10(7)8/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
SUSYTHMNOJICKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043548
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043548_sds.pdf