Principaux documents
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf