Principaux documents
CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf