Principaux documents
CH4312834607
ChemBridge Corporation
2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-6-8(9(14)12-10)13-5-3-2-4-7(13)11-6/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
IOWSGEGUOPGCBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035854
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035854_sds.pdf