Principaux documents
CH4309656912
ChemBridge Corporation
5-amino-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-3-5(7(10)12)8(13)11-4(2)6(3)9/h9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)
Clé InChI
NRWLIKUNUBFPJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040971
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040971_sds.pdf