Principaux documents
CH4244052306
ChemBridge Corporation
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-3-5(2)10-8-6(4)7(9)11-12-8/h3H,1-2H3
Clé InChI
GQVKRDRDFJTFEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034977_sds.pdf