Principaux documents
CH4238557721
ChemBridge Corporation
1-(2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-5-3-10-4-6(2-8)9-7(10)11-5/h3-4H,2,8H2,1H3
Clé InChI
KSLLZRAYBKILAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101148
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101148_sds.pdf