Principaux documents
CH4238557670
ChemBridge Corporation
3-(3-piperidinyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-piperidinyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C11H14N4/c1-2-7-15-10(5-1)13-14-11(15)9-4-3-6-12-8-9/h1-2,5,7,9,12H,3-4,6,8H2
Clé InChI
ZWXUXOSRVISZHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034924
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034924_sds.pdf