Principaux documents
CH4238556565
ChemBridge Corporation
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-13-6-11-12-9(13)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002806
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002806_sds.pdf