Principaux documents
CH4238556021
ChemBridge Corporation
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-12-9(14)6-4-3-5-7(11)8(6)10(15)13(12)2/h3-5H,11H2,1-2H3
Clé InChI
NSFBHUKKNHLIMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002048
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002048_sds.pdf