Key Documents
CH4238555790
ChemBridge Corporation
(1,2,2-trimethylpropyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3
Clé InChI
DXSUORGKJZADET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001722
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001722_sds.pdf