Principaux documents
CH4196934571
ChemBridge Corporation
(2,3-dimethylbenzyl)methylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-5-4-6-10(7-11-3)9(8)2/h4-6,11H,7H2,1-3H3
Clé InChI
GTLDXGZOKFSBMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033515_sds.pdf