Principaux documents
CH4196934244
ChemBridge Corporation
1-(4-ethyl-2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethyl-2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-3-6-7(4-8)10-5(2)9-6/h3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
NARMNKOZSKVGAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033654
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033654_sds.pdf