Principaux documents
CH4182077710
ChemBridge Corporation
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-4-2-3-7-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
BIFKSWDIQROCGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401706_sds.pdf