Principaux documents
CH4182077232
ChemBridge Corporation
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)12-8(10)11-7/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
PBKFYZMSNJCLOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030667_sds.pdf