Principaux documents
CH4182077124
ChemBridge Corporation
N-(3-amino-4-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
RSZIKGBUIWSQSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029877
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029877_sds.pdf