Principaux documents
CH4182076769
ChemBridge Corporation
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-4-6(3-7(12)13)5(2)11-8(9)10-4/h3H2,1-2H3,(H,12,13)(H2,9,10,11)
Clé InChI
VWMVDEYWTMKUNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028502
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028502_sds.pdf