Principaux documents
CH4182076489
ChemBridge Corporation
2-(allylthio)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(allylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O2S/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
Clé InChI
ZDJCWQSKOWVJHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026797
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026797_sds.pdf