Principaux documents
CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf